2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR30412-100GEA 43.7 EUR
APOSOR30412-100G APOSOR30412-500G APOSOR30412-25G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Kookpunt: 151…152 °C
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 24 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005985
CAS-nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III