Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR304201-25GEA 78.6 EUR
APOSOR304201-25G
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08752568
CAS-nummer: 18595-12-5