Methyl benzo[d]thiazole-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR305041-250MGEA
121
EUR
APOSOR305041-250MG
Methyl benzo[d]thiazole-7-carboxylate
Methyl benzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formule:
C₉H₇NO₂S MW: 193,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD13190218 CAS-nummer: 1038509-28-2 |