4-Bromoisoindolin-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR305271-1GEA 48.1 EUR
APOSOR305271-1G APOSOR305271-10G APOSOR305271-5G
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
4-Bromoisoindolin-1-one
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,0400 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09701286
CAS-nummer: 337536-15-9