5-Hexyn-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR30592-5GEA 78.6 EUR
APOSOR30592-5G APOSOR30592-25G
5-Hexyn-1-ol
5-Hexyn-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kookpunt: 73…75 °C/15mmHg
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002980
CAS-nummer: 928-90-5
EINECS: 618-884-7