(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid

Waarschuwing

APOSOR307141-5GEA 0 EUR
APOSOR307141-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Smeltpunt: 184 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151258
CAS-nummer: 21963-41-7

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR