2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR307521-5GEA 799 EUR
APOSOR307521-5G APOSOR307521-1G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00272514
CAS-nummer: 203506-30-3