3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR307581-1GEA 56.8 EUR
APOSOR307581-1G
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02090695
CAS-nummer: 14676-01-8