4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR307859-1GEA 335 EUR
APOSOR307859-1G APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08669719
CAS-nummer: 51617-12-0