4-Amino-6-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR307946-1GEA
376
EUR
APOSOR307946-1G
4-Amino-6-methylquinoline
4-Amino-6-methylquinoline
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06761164 CAS-nummer: 874589-77-2 |