(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSOR30797-5GEA
20.5
EUR
APOSOR30797-5G
APOSOR30797-25G
APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formule:
C₃H₉NO MW: 75,11 g/mol Kookpunt: 160 °C Smeltpunt: 19…26 °C Dichtheid: 0,954 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 71 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064429 CAS-nummer: 2799-17-9 EINECS: 220-533-4 UN: 3259 ADR: 8,II |