2-Bromophenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR3080-1GEA 65.5 EUR
APOSOR3080-1G APOSOR3080-5G
2-Bromophenyl isothiocyanate 98%
2-Bromophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Kookpunt: 257 °C
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,591 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004799
CAS-nummer: 13037-60-0