1-Methylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR308026-250MGEA
26.3
EUR
APOSOR308026-250MG
APOSOR308026-1G
1-Methylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Methylazetidine-3-carboxylic acid
Formule:
C₅H₉NO₂ MW: 115,1300 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD11520621 CAS-nummer: 875629-26-8 |