3-Isopropylmorpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR308180-1GEA 241 EUR
APOSOR308180-1G
3-Isopropylmorpholine
3-Isopropylmorpholine
Formule: C7H15NO
MW: 129,2 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09054775
CAS-nummer: 927802-40-2