4-Bromophenyl isothiocyanate
Waarschuwing
APOSOR3082-25GEA 0 EUR
APOSOR3082-25G
4-Bromophenyl isothiocyanate
4-Bromophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Smeltpunt: 60…61 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004808
CAS-nummer: 1985-12-2