3-Methylazetidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR309000-1GEA
80
EUR
APOSOR309000-1G
3-Methylazetidine hydrochloride 95%
3-Methylazetidine hydrochloride
Formule:
C4H10ClN MW: 107,5800 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09743448 CAS-nummer: 935669-28-6 |