Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR309045-5GEA 75.7 EUR
APOSOR309045-5G APOSOR309045-1G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂
MW: 118,57 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09749828
CAS-nummer: 345954-83-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III