2-Methylquinolin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR309366-1GEA
390
EUR
APOSOR309366-1G
2-Methylquinolin-3-amine
2-Methylquinolin-3-amine
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,1998 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08705651 CAS-nummer: 21352-22-7 |