1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane

Waarschuwing

APOSOR310288-1GEA 0 EUR
APOSOR310288-1G APOSOR310288-5G
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Formule: C₁₆H₂₂Si₂
MW: 270,52 g/mol
Smeltpunt: 34…37 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00054786
CAS-nummer: 1145-98-8

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR