6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
APOSOR310898-1GEA 0 EUR
APOSOR310898-1G APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G APOSOR310898-500MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
MW: 213,0400 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD11656619
CAS-nummer: 947248-68-2