3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR3133-5GEA 43.7 EUR
APOSOR3133-5G APOSOR3133-25G APOSOR3133-1G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Kookpunt: 145…146 °C
Dichtheid: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 45 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00075266
CAS-nummer: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3,III