4-Iodo-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR315216-1GEA
85.8
EUR
APOSOR315216-1G
4-Iodo-2-methoxypyridine 98%
4-Iodo-2-methoxypyridine
Formule:
C₆H₆INO MW: 235,0224 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD08277272 CAS-nummer: 98197-72-9 |