2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR315263-5GEA 87.7 EUR
APOSOR315263-5G
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041056
CAS-nummer: 6590-95-0