1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR317127-1GEA 65.5 EUR
APOSOR317127-1G APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD15527494
CAS-nummer: 32936-76-8