1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR318024-5GEA 29.2 EUR
APOSOR318024-5G APOSOR318024-25G APOSOR318024-1G
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene, Technical Grade
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kookpunt: 58 °C/15mmHg
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 44 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001354
CAS-nummer: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
UN: 3295
ADR: 3,III