(R)-N-Boc-piperidine-2-methanol 97%
APOSOR321384-5GEA
0
EUR
APOSOR321384-5G
APOSOR321384-25G
(R)-N-Boc-piperidine-2-methanol 97%
(R)-N-Boc-piperidine-2-methanol
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,2900 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04973120 CAS-nummer: 134441-61-5 |