(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR321418-1GEA 93.1 EUR
APOSOR321418-1G APOSOR321418-5G
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
(2R,4R)-Ethyl-4-methylpiperidine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,2368 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03093749
CAS-nummer: 74892-82-3