tert-Butyl isothiocyanate
|
Gevaar
|
APOSOR322172-5GEA
0
EUR
APOSOR322172-5G
tert-Butyl isothiocyanate
tert-Butyl isothiocyanate
Formule:
C₅H₉NS MW: 115,2 g/mol Kookpunt: 30…32 °C Smeltpunt: 10,5…11.5 °C Vlampunt: 38 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004816 CAS-nummer: 590-42-1 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...