1-Methyl-4-(4-nitrobenzyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR322481-1GEA
184
EUR
APOSOR322481-1G
1-Methyl-4-(4-nitrobenzyl)piperazine
1-Methyl-4-(4-nitrobenzyl)piperazine
Formule:
C₁₂H₁₇N₃O₂ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
CAS-nummer:
70261-81-3 |