5-Nitro-3-picoline 96%
APOSOR3238-5GEA
0
EUR
APOSOR3238-5G
APOSOR3238-1G
5-Nitro-3-picoline 96%
5-Nitro-3-picoline
Formule:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Smeltpunt: 93 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD04114214 CAS-nummer: 6960-20-9 |