DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR32505-5GEA 1030 EUR
APOSOR32505-5G APOSOR32505-1G
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03412790
CAS-nummer: 68208-25-3