4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR33274-1GEA 176 EUR
APOSOR33274-1G APOSOR33274-5G
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formule: C₁₄H₁₂N₄
MW: 236,2700 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00450576
CAS-nummer: 3049-45-4