2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR33554-1GEA
85.8
EUR
APOSOR33554-1G
APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formule:
C₇H₆Cl₂N₂ MW: 189,0419 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09750204 CAS-nummer: 5466-43-3 |