Pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR33655-25GEA 263 EUR
APOSOR33655-25G APOSOR33655-100G
Pyrimidine 98%
Pyrimidine
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Kookpunt: 123…124 °C
Smeltpunt: 19…22 °C
Dichtheid: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006059
CAS-nummer: 289-95-2
UN: 1993
ADR: 3,III