N-(2',6'-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR3403-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3403-1G APOSOR3403-5G APOSOR3403-25G
N-(2',6'-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
N-(2',6'-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
Formule: C₁₄H₂₀N₂O
Smeltpunt: 114…117 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01701244
CAS-nummer: 15883-20-2