6-Amino-3-bromopicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR345173-1GEA
91.6
EUR
APOSOR345173-1G
6-Amino-3-bromopicolinic acid 98%
6-Amino-3-bromopicolinic acid
Formule:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217,0200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD10699642 CAS-nummer: 1033201-61-4 |