2-Bromo-3-chloro-5-hydroxypyridine 97%
APOSOR345246-1GEA
0
EUR
APOSOR345246-1G
APOSOR345246-250MG
APOSOR345246-5G
2-Bromo-3-chloro-5-hydroxypyridine 97%
2-Bromo-3-chloro-5-hydroxypyridine
Formule:
C₅H₃BrClNO MW: 208,4400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09835244 CAS-nummer: 130284-56-9 |