4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR3485-1GEA
176
EUR
APOSOR3485-1G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methoxyphenylboronic acid
Formule:
C₁₃H₂₃BO₄Si Smeltpunt: 220…223 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09027250 CAS-nummer: 957060-93-4 |