3-Chloor-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR350077-500GEA 186 EUR
APOSOR350077-500G
3-Chloor-o-toluidine
3-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 115…117 °C
Dichtheid: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007766
CAS-nummer: 87-60-5
UN: 3429
ADR: 6.1,III