2-Ethylthiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR350160-25GEA
280
EUR
APOSOR350160-25G
2-Ethylthiophenol
2-Ethylthiophenol
Formule:
C₈H₁₀S MW: 138,23 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010022 CAS-nummer: 4500-58-7 |