Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR350171-1GEA
154
EUR
APOSOR350171-1G
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate
Formule:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153,1800 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00191668 CAS-nummer: 40611-85-6 |