(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR350358-25GEA 81.5 EUR
APOSOR350358-25G
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03411476
CAS-nummer: 152305-23-2