4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
APOSOR3514-1GEA
0
EUR
APOSOR3514-1G
4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₂₀H₃₂BNO₄ Smeltpunt: 100…102 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09258654 CAS-nummer: 957061-08-4 |