7-Aminoindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR3531-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindole 97%
7-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Smeltpunt: 90…100 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD02093960
CAS-nummer: 5192-04-1