5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR360160-250MGEA 55.3 EUR
APOSOR360160-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95+%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₁₂H₁₆BN₃O₂
MW: 245,0853 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09832892
CAS-nummer: 1093819-50-1