1-Boc-3-methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR360357-250MGEA
104
EUR
APOSOR360357-250MG
1-Boc-3-methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid 95+%
1-Boc-3-methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formule:
C₉H₁₅BN₂O₄ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD15143457 CAS-nummer: 1217501-27-3 |