(2-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR3987-500GEA 250 EUR
APOSOR3987-500G APOSOR3987-25G APOSOR3987-100G
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Kookpunt: 145 °C/5mmHg
Smeltpunt: 94…97 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004317
CAS-nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0