2-Amino-5-bromobenzylalkohol
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR400402-5GEA 104 EUR
APOSOR400402-5G APOSOR400402-1G
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,0500 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08234509
CAS-nummer: 20712-12-3