3-Oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylic acid 97%
|
Waarschuwing
|
APOSOR40047-25GEA
0
EUR
APOSOR40047-25G
3-Oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylic acid 97%
3-Oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylic acid
Formule:
C5H4N2O3 MW: 140,0969 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00235136 CAS-nummer: 20737-42-2 |