2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR40098-25GEA 112 EUR
APOSOR40098-25G APOSOR40098-5G
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉IO₂
MW: 264,0603 g/mol
Smeltpunt: 105…106 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD05865214
CAS-nummer: 16932-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III